2-Propylvaleriansäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-PropylpentansäureValproinsäure2,2-Dipropylessigsäure2,2-Dipropylacetic acid
PROOMM0751.00EA 2130 CHF
PROOMM0751.00
2-Propylvaleriansäure
2-Propylvaleriansäure
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002672
CAS-Nummer: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049