2-Propylvaleriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-PropylpentansäureValproinsäure2,2-Dipropylessigsäure2,2-Dipropylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14439.0025EA 114 CHF
8.14439.9999 8.14439.0025
2-Propylvaleriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Propylvaleriansäure
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002672
CAS-Nummer: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 111 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.905 g/cm3 (20 °C)