2-Propylvaleriansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Propylpentansäure
, Valproinsäure
, 2,2-Dipropylessigsäure
, 2,2-Dipropylacetic acid
A12962.09EA
59.7
CHF
A12962.09
A12962.18
A12962.14
A12962.30
2-Propylvaleriansäure ≥98%
2-Propylvaleriansäure
Formel:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Siedepunkt: 219…220 °C Dichte: 0,905 Flash-Pt: 126 °C (258 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002672 CAS-Nummer: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,10049 |