Isobuttersäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2-Methylpropionsäure2-Methylpropansäure
M-Clarity™ quality level = MQ100
46935-UEA 26.1 CHF
46935-U
Isobuttersäure, Supelco®
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172