Isobuttersäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 30.2 CHF
8.00472.0100 8.00472.1000
Isobuttersäure zS, Sigma-Aldrich®
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 155
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 (8) III
Merck Index: 13,05172
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C