Isobuttersäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 70.9 CHF
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Isobuttersäure 99+%
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –47 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flash-Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %