2-Ethylcapronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00758.0100 8.00758.1000
8.00758.0100EA 30 CHF
8.00758.0100 8.00758.1000
2-Ethylcapronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –82.8 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.4 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 226 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.4241 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 6.7 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C