Methylpivalat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl trimethylacetate
A13764.22 A13764.36
A13764.22EA 67.9 CHF
A13764.22 A13764.36
Methylpivalat ≥99%
Methylpivalat
Purity: 99% CAS No.: 598-98-1 Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3900 Melting Point: -70° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1744141 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008843
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 100…101 °C
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.875
Flash-Pt: 6 °C (42 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008843
CAS-Nummer: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II