Methylpivalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl trimethylacetate
127952500 127951000
ACRO127952500EA 66 CHF
ACRO127952500 ACRO127951000
Methylpivalat 99%
Methylpivalat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: <1 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008843
CAS-Nummer: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %