L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: Molekula
Synonyms: L(-)-Glutathion, oxidiertGSSGBi(glutathion-S-yl)
MOLEM12486111EA 0 CHF
MOLEM12486111
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612,64 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7