L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: EUROCLONE
EMR161001 EMR161005 EMR161025
EURLEMR161001EA 0 CHF
EURLEMR161001 EURLEMR161005 EURLEMR161025
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Melting Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7