L(-)-Glutathion (oxidierte Form) Hydrat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
L(-)-Glutathione, oxidized hydrate, Glutathione disulphide hydrate, Glutathiol hydrate, GSSG hydrate
343840010
343840050
343840250
ACRO343840010EA
75.8
CHF
ACRO343840010
ACRO343840050
ACRO343840250
L(-)-Glutathion (oxidierte Form) Hydrat 95%
L(-)-Glutathion (oxidierte Form) Hydrat
Formel:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂·xH₂O Melting Pt: 178 °C (dec.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00150701 CAS-Nummer: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (800°C) |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O) |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |