L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: Molekula
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
14457031-5G 14457031-25G
MOLE14457031-5GEA 0 CHF
MOLE14457031-5G MOLE14457031-25G
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Melting Pt: 185…195 °C
Dichte: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488