L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
EMR262005 EMR262025 EMR262100
EURLEMR262005EA 0 CHF
EURLEMR262005 EURLEMR262025 EURLEMR262100
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Melting Pt: 185…195 °C
Dichte: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488