SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Lieferant: Avantor
8163-02EA 0 CHF
8163-02 8163-06 8163-11
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Chromatographiesäulen
Ultrareine PP-Säulen mit BAKERBOND® HPLC-Medien wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, das Arbeits- und finale Lösungsmittelvolumen zu minimieren und die Leistung zu verbessern. Die Laufzeiten sind bis zu neunmal schneller als bei herkömmlichen Säulen. Der eingebaute Säulenschutzfilter und die höhere Analytkonzentration können Vorfiltrations- und Konzentrationsschritte reduzieren oder überflüssig machen.
  • Bis zu neunmal schnellere Laufzeiten als herkömmliche SPE-Säulen
  • Einzigartige laminare Konfiguration
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable