n-Octan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC15711000EA 63.7 CHF
EHERC15711000
n-Octan
n-Octan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg