n-Hexan ≥99,0%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83962.320EA 282 CHF
83962.320
n-Hexan ≥99,0%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,0 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand (100°C) Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,01 %
Organische Rückständ(als Octanol)(GC/FID Max. 10 ng/ml
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l