n-Decan analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

442669.EA 43.1 CHF
442669.
n-Decan analytischer Standard, Supelco®
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 174,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/61/26659161.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR