Natriummethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Methanesulphonic acid sodium salt
B22439.06 B22439.14
B22439.06EA 65.2 CHF
B22439.06 B22439.14
Natriummethansulfonat ≥98%
Natriummethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 2386-57-4 Molecular Formula: CH3NaO3S Formula Weight: 118.09 Odour: Odourless
Formel: CH₃NaO₃S
MW: 118,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064389
CAS-Nummer: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2