1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: Natriumoctylsulfonat
MOLE18122348-25GEA 0 CHF
MOLE18122348-25G
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007544
CAS-Nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/50/2300950.jpg