1-Hexansulfonsäure Natriumsalz ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
152792LEA 363.6 CHF
152792L 152793M
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007542
CAS-Nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU