1-Heptansulfonsäure Natriumsalz für die Ionenpaar-Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Natriumheptylsulfonat
20335.104EA 235 CHF
20335.104
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz für die Ionenpaar-Chromatographie
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht