1-Heptansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% (durch Acidimetrie) für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Natriumheptylsulfonat
2173-05EA 244 CHF
2173-05
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% (durch Acidimetrie) für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
For ion-pair chromatography of basic compounds. UV cutoff 210 nm.
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (as C₇H₁₅SO₃Na) (by Acidimetry) ≥98.0%
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200