1-Heptansulfonsäure Natriumsalz 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
206130050 206130250 206131000 206135000
ACRO206130050EA 55 CHF
ACRO206130050 ACRO206130250 ACRO206131000 ACRO206135000
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz 98%
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (on dry substance)