1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz

Lieferant: Molekula

Synonyms: NatriumlaurylsulfonatNatriumdodecylsulfonat

MOLEM59703810EA 0 CHF
MOLEM59703810
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007527
CAS-Nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR