1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Natriumlaurylsulfonat
, Natriumdodecylsulfonat
ACRO147900010EA
32.5
CHF
ACRO147900010
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz 99+%
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₁₂H₂₅NaO₃S MW: 272,38 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS-Nummer: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥99.0 % |