Natrium-1-decansulfonat
Lieferant: Molekula
MOLEM15560173EA 0 CHF
MOLEM15560173
Natrium-1-decansulfonat
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244,33 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9