1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
26414553-25G 26414553-100G
MOLE26414553-25GEA 0 CHF
MOLE26414553-25G MOLE26414553-100G
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1