Ethansulfonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
366040050
366040250
366041000
ACRO366040050EA
33.2
CHF
ACRO366040050
ACRO366040250
ACRO366041000
Ethansulfonsäure 95%
Ethanesulphonic acid
Formel:
C₂H₆O₃S MW: 110.13 g/mol Siedepunkt: 136…140 °C (3hPa) Melting Pt: –17 °C Dichte: 1.343 g/cm³ Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007529 CAS-Nummer: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥94 % |