Methylmethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 32.6 CHF
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Methylmethansulfonat 99%
Methylmethansulfonat
Formel: C₂H₆O₃S
MW: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 20 °C
Dichte: 1.3 g/cm³
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007557
CAS-Nummer: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06170
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %