1-Hexadecansulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hexadecane-1-sulphonyl chloride
A14396.09
A14396.18
A14396.09EA
115
CHF
A14396.09
A14396.18
1-Hexadecansulfonylchlorid ≥98%
1-Hexadecansulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 38775-38-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15SO2Cl
Formula Weight: 324.96
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1789245
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007459
Formel:
C₁₆H₃₃ClO₂S Melting Pt: 56…58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007459 CAS-Nummer: 38775-38-1 EINECS: 254-123-1 UN: 3261 ADR: 8,II |