1-Octadecanthiol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
354980250 354981000 354985000
ACRO354980250EA 52.2 CHF
ACRO354980250 ACRO354981000 ACRO354985000
1-Octadecanthiol 96%
1-Octadecanthiol
Formel: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 25…35 °C
Dichte: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004886
CAS-Nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %