Lithiumdodecylsulfat
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
EMR164010 EMR164050 EMR164100 EMR164250
EURLEMR164010EA 0 CHF
EURLEMR164010 EURLEMR164050 EURLEMR164100 EURLEMR164250
Lithiumdodecylsulfat
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2