Lithiumdodecylsulfat ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
0782-100GEA 283 CHF
0782-100G 0782-25G
Lithiumdodecylsulfat ≥99%, hochrein
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs. at 260nm (5%, Water) ≤0.1
Abs.at 280nm (5%, Water) ≤0.1
Loss on drying ≤3%
Purity ≥99%