Diethylsulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 108 CHF
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Diethylsulfat 99%
Diethylsulfat
Formel: C₄H₁₀O₄S
MW: 154.19 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1.1795 g/cm³
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009099
CAS-Nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03156
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA