VWR® Basic, Kittel, Reißverschluss
Lieferant: VWR Collection
113-9000EA 104 CHF
113-9000 113-9001
VWR® Basic, Kittel, Reißverschluss
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Reißverschluss
  • Elastikbündchen
  • Raglanärmel
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.