Glycerin (pflanzliche Basis), wasserfrei, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: 1,2,3-PropantriolGlycerol
1.37028.2500EA 376 CHF
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.1000 1.37028.9950 1.37028.9010
Glycerin (pflanzliche Basis), wasserfrei, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,6 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg