Latexhandschuhe, Gentle Skin®-Griff
Lieferant: MEDITRADE
1221G-L 1221G-M 1221G-XL
ROES1221G-LEA 0 CHF
ROES1221G-L ROES1221G-M ROES1221G-XL
Latexhandschuhe, Gentle Skin®-Griff
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe aus Latex sind ideal für Zahnarztpraxen und andere Umgebungen, in denen die sichere, rutschfeste Handhabung von Instrumenten und Maschinen oberste Priorität hat.
  • Optimaler, sicherer Griff
  • Hypoallergen: puderfrei, sehr geringer Protein-/Beschleunigergehalt
  • Sehr leicht anzuziehen
  • Mikroaufgerauhte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit
  • Hoch elastisch und reißfest
Zertifizierungen: EN 455, EN 374, Kat. III; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen