Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS
|
Achtung
|
1008.0005
1008.0025
GRBU1008.0005EA
0
CHF
GRBU1008.0005
GRBU1008.0025
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Melting Pt: 42…44 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |