Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: DTT(R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
R0862EA 306 CHF
R0862
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…44 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg