Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: EUROCLONE
|
Achtung
|
EMR033005
EMR033010
EMR033025
EURLEMR033005EA
0
CHF
EURLEMR033005
EURLEMR033010
EURLEMR033025
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Melting Pt: 42…44 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |