Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥98%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
441494NEA 134 CHF
441494N 441496P
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥98%
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Siedepunkt: < 125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…44 °C
Flash-Pt: >110 °C (open cup)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 40 - 43 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm