Mercaptoethanol
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
4227.1
4227.2
ROTH4227.1EA
33
CHF
ROTH4227.1
ROTH4227.2
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa) Melting Pt: –100 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |