Mercaptoethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05740.0005 8.05740.1000 8.05740.0250 8.05740.9025
8.05740.0005EA 26.6 CHF
8.05740.0005 8.05740.1000 8.05740.0250 8.05740.9025
Mercaptoethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –100 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 78.13 g/mol
Boiling Point 154 - 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.76 hPa (20 °C)
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 18 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 295 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials