Mercaptoethanol
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
EMR216100 EMR216250
EURLEMR216100EA 0 CHF
EURLEMR216100 EURLEMR216250
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –100 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM