Kaliummethanolat ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Potassium methoxide, Potassium methylate
14261.18
14261.30
14261.18EA
79.7
CHF
14261.18
14261.30
Kaliummethanolat ≥90%
Kaliummethanolat
Purity: 90+%
CAS No.: 865-33-8
Molecular Formula: CH3KO
Formula Weight: 70.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012416
Formel:
CH₃KO Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012416 CAS-Nummer: 865-33-8 EINECS: 212-736-1 UN: 3206 ADR: 4.2,II |