Methanol ≥99,9% ACS, Spektralphotometrische Qualität für die Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
154903-1L 154903-2L 154903-4X2L 154903-500ML
154903-1LEA 130.2 CHF
154903-1L 154903-2L 154903-4X2L 154903-500ML
Methanol ≥99,9% ACS, Spektralphotometrische Qualität für die Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™
Methanol
Beilstein Number: 1098229
Formel: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Mixable with H₂O complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
KMnO₄ reducing matter complying
Acetaldehyde Max. 0.001 %
Formaldehyde Max. 0.001 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 240 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 0.80
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
APHA Max. 10
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)