Ethanol (unversteuert) ≥96% (v/v), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethyl alcohol
24106-2.5L 24106-5L 24106-4X2.5L 24106-4X5L
24106-2.5LEA 120.96 CHF
24106-2.5L 24106-5L 24106-4X2.5L 24106-4X5L
Ethanol (unversteuert) ≥96% (v/v), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Ethanol
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur.
  • Untaxed
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78…79 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.805…0.812 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Identity A complying
Identity B complying
Boiling range 78 - 79 °C
Vapor Density 1.59 (vs air)
Density (D 20/20) 0.805 - 0.812
Water (Karl Fischer) 4.8 - 7.4 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Acidity or alkalinity complying
Methanol (GC) Max. 200 Vol.ppm
Volatile impurities (GC) complying
Residual solvents complying
UV-absorption complying
Explosion Limit 19 %, 60 °F
Refractive Index n20/D 1.3600 (lit.)