2-Propanol
Lieferant: EUROCLONE
|
Gefahr
|
Synonyms:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
EMR075001
EMR075025
EURLEMR075001EA
0
CHF
EURLEMR075001
EURLEMR075025
2-Propanol
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 g/mol Siedepunkt: 82 Melting Pt: –89 °C Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |