1-Propanol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
9169.1 9169.2
ROTH9169.1EA 41.4 CHF
ROTH9169.1 ROTH9169.2
1-Propanol
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –127 °C
Dichte: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM